Print…
Tigecycline
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
463060010 463062500
ACRO463060010EA 465 EUR
ACRO463060010 ACRO463062500
Tigecycline
Tigecycline
  • Bioactive
Fórmula: C₂₉H₃₉N₅O₈
Ponto de Fusão: 165…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00935753
Número CAS: 220620-09-7
Encomendar
Appearance Almost white to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥97.5 %