Print…
(+/-)-Usnic acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
462850010 462850050 462850250
ACRO462850010EA 29.4 EUR
ACRO462850010 ACRO462850050 ACRO462850250
(+/-)-Usnic acid
(+/-)-Usnic acid
  • Bioactive
Fórmula: C₁₈H₁₆O₇
Ponto de Fusão: 201…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065294
Número CAS: 125-46-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow to light green or gold Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 203 °C
Loss on drying ≤2 %
Heavy metals ≤10 ppm
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤2 %