Print…
Meropenem trihydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
462810010 462810050
ACRO462810010EA 79 EUR
ACRO462810010 ACRO462810050
Meropenem trihydrate
Meropenem trihydrate
  • Bioactive
Fórmula: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Ponto de ebulição: 627 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08600005
Número CAS: 119478-56-7
Encomendar
Appearance Almost white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)