Print…
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
462790010 462790050
ACRO462790010EA 55.6 EUR
ACRO462790010 ACRO462790050
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
  • Bioactive
Fórmula: C₉H₁₁FN₂O₅
Peso Molecular: 246.19 g/mol
Ponto de Fusão: 188…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00866530
Número CAS: 3094-09-5
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 193 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +22° (20 °C, 589 nm) (1 % in water)