Print…
Esmolol hydrochloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionate hydrochloride
462460050 462460250
ACRO462460050EA 67.2 EUR
ACRO462460050 ACRO462460250
Esmolol hydrochloride
Esmolol hydrochloride
  • Bioactive
Fórmula: C₁₆H₂₆ClNO₄
Ponto de Fusão: 86…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00941432
Número CAS: 81147-92-4
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %