Betaxolol hydrochloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
462440010
462440050
ACRO462440010EA
108
EUR
ACRO462440010
ACRO462440050
Betaxolol hydrochloride
Betaxolol hydrochloride
- Bioactive
Fórmula:
C₁₈H₂₉NO₃ Peso Molecular: 343.89 g/mol Ponto de Fusão: 115 °C Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00242959 Número CAS: 63659-19-8 |
Appearance | White to almost Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 117 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Solubility | (2 % in water) Clear colorless solution |
HPLC | ≥97.5 % |