Print…
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-((4-((2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-2-methylbenzenesulphonamide, Pazopanib
462380010 462380050
ACRO462380010EA 353 EUR
ACRO462380010 ACRO462380050
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
  • Bioactive
Fórmula: C₂₁H₂₃N₇O₂S
Ponto de Fusão: 285…289 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11616589
Número CAS: 444731-52-6
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow or beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5 % in DMSO, warmed) Clear solution
HPLC ≥97.5 %