Print…
Parthenolide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
462151000 462155000
ACRO462151000EA 142 EUR
ACRO462151000 ACRO462155000
Parthenolide
Parthenolide
  • Bioactive
Fórmula: C₁₅H₂₀O₃
Ponto de Fusão: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134592
Número CAS: 20554-84-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Solubility (5% in CHCl3) Clear solution
HPLC ≥98.5 %