Print…
MOPSO sal de sódio (ácido 3-(4-Morfolino)-2-hidroxipropanosulfônico sal sódico)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
462140250 462141000 462145000
ACRO462140250EA 66.4 EUR
ACRO462140250 ACRO462141000 ACRO462145000
MOPSO sal de sódio (ácido 3-(4-Morfolino)-2-hidroxipropanosulfônico sal sódico)
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
  • Bioactive
Fórmula: C₇H₁₄NNaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070007
Número CAS: 79803-73-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm