Print…
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
462030050 462030250
ACRO462030050EA 67.6 EUR
ACRO462030050 ACRO462030250
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
  • Bioactive
Fórmula: C₂H₄Cl₆Si₂
Peso Molecular: 296.92 g/mol
Ponto de Fusão: 24…25 °C
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013601
Número CAS: 2504-64-5
UN: 2987
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %