Print…
L-Biopterin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
461660010 461662500
ACRO461660010EA 755 EUR
ACRO461660010 ACRO461662500
L-Biopterin ≥98%
L-Biopterin
  • Bioactive
Fórmula: C₉H₁₁N₅O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036787
Número CAS: 22150-76-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %