Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
447370010 447370500 447372500
ACRO447370010EA 544 EUR
ACRO447370010 ACRO447370500 ACRO447372500
Dihidrogenoortofosfato de potássio para HPLC
Dihidrogenoortofosfato de potássio
  • analytical reagent
Fórmula: KH₂PO₄
Ponto de Fusão: 253 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Solubility (0.1 g/ml) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test