Print…
5-Isopropyl-2-methylphenol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
368340250 368341000
ACRO368340250EA 28.2 EUR
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Isopropyl-2-methylphenol
5-Isopropyl-2-methylphenol
  • Bioactive
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 238 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 0,976
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002236
Número CAS: 499-75-2
UN: 3145
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %