Print…
Piceatannol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
328450010 328452500
ACRO328450010EA 516 EUR
ACRO328450010 ACRO328452500
Piceatannol
Piceatannol
  • Bioactive
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄
Ponto de Fusão: 235 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00221715
Número CAS: 10083-24-6
Encomendar
Appearance Yellow to brown-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %