Print…
Thymoquinone
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
305070010 305070050
ACRO305070010EA 42.6 EUR
ACRO305070010 ACRO305070050
Thymoquinone
Thymoquinone
  • Bioactive
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.20 g/mol
Ponto de ebulição: 230…232 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 43…44 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001602
Número CAS: 490-91-5
Encomendar
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 47 °C
GC ≥97.5 %