Print…
Ethoxyquin
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
255630250 255631000
ACRO255630250EA 30.5 EUR
ACRO255630250 ACRO255631000
Ethoxyquin
Ethoxyquin
  • Building Block for chemical synthesis
  • Antioxidant
Fórmula: C₁₄H₁₉NO
Ponto de ebulição: 161 °C (1,6kPa)
Ponto de Inflamação: 137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023883
Número CAS: 91-53-2
Encomendar
Appearance Yelow to red to black Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %