Print…
Trimethylene sulphide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
182910050 182910250
ACRO182910050EA 78.8 EUR
ACRO182910050 ACRO182910250
Trimethylene sulphide
Trimethylene sulphide
  • Building Block for chemical synthesis
Fórmula: C₃H₆S
Ponto de ebulição: 94…94,5 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,028
Ponto de Inflamação: –2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042751
Número CAS: 287-27-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm