Print…
Syringaldazine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[[(3,5-dimethoxy-4-oxo-1-cyclohexa-2,5-dienylidene)methylhydrazo]methylidene]-2,6-dimethoxy-1-cyclohexa-2,5-dienone, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, 4,4'-(Hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))bis(2,6-dimethoxyphenol)
175930010 175930050
ACRO175930010EA 89.7 EUR
ACRO175930010 ACRO175930050
Syringaldazine
Syringaldazine
  • Bioactive
Fórmula: C₁₈H₂₀N₂O₆
Peso Molecular: 360.36 g/mol
Ponto de Fusão: 209…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008363
Número CAS: 14414-32-5
Encomendar
Appearance Yellow to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
HPLC ≥96.0 %