Print…
Atrazina
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cloro-4-etilamina-6-isopropilamina-1,3,5-triazina
161680050 161680250
ACRO161680050EA 90.4 EUR
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazina
Atrazina
  • Bioactive
Fórmula: C₈H₁₄ClN₅
Peso Molecular: 215.69 g/mol
Ponto de ebulição: 369
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 1.2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041810
Número CAS: 1912-24-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00902
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %