Print…
6-Propyl-2-thiouracil ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
121310250 121311000
ACRO121310250EA 69 EUR
ACRO121310250 ACRO121311000
6-Propyl-2-thiouracil ≥98%
6-Propyl-2-thiouracil
  • Bioactive
Fórmula: C₇H₁₀N₂OS
Ponto de Fusão: 218…221 °C
Ponto de Inflamação: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006041
Número CAS: 51-52-5
Encomendar
Appearance White to yellowish white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 221 °C
Titration ≥97.5 %