Print…
Mitotane
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
109850010 109850050
ACRO109850010EA 38.9 EUR
ACRO109850010 ACRO109850050
Mitotane
Mitotane
  • Bioactive
Fórmula: C₁₄H₁₀Cl₄
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000850
Número CAS: 53-19-0
Encomendar
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %