Print…
Vermelho de fenol sal de sódio, AnalaR NORMAPUR® ACS indicador
Fornecedor: VWR Chemicals
85920.130EA 82.2 EUR
85920.130 85920.100
Vermelho de fenol sal de sódio, AnalaR NORMAPUR® ACS indicador
Vermelho de fenol sal de sódio
Fórmula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Número MDL : MFCD00066901
Número CAS: 34487-61-1
Encomendar
Appearance Dark red to brown powder
Visual transition interval pH 6.5 - pH 8.2
Loss on drying (110°C) ≤ 5 %
Absorption max. λ 1 (pH 6.5) 430 - 435 nm
Absorption max. λ 2 (pH 8.2) 557 - 560 nm