Print…
Resina de cromatografia de permuta iónica, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimodo
Fornecedor: Avantor
7603-01EA 208.21 EUR
7603-01 7603-02 7603-03 7603-04 7603-05
Resina de cromatografia de permuta iónica, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimodo
Cromatografia, Fase estacionária HPLC, Fase Estacionária
The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a strong anion exchange resin with improved selectivity for superior separation in process chromatography applications.
Powered by a proprietary surface chemistry combining strong anion exchange functionality with weak anionic exchange sites and hydrophilicity, BAKERBOND® PolyQUAT multimode cation exchange chromatography media utilizes its unique selectivity to enable higher purification performance across a wide range of biopharmaceuticals.
Concebida e fabricada pela Avantor segundo os elevados padrões estabelecidos para os nossos produtos químicos da marca J.T.Baker®, a resina de permuta iónica BAKERBOND® PolyQUAT pode ser utilizada com outras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para aumentar o poder de separação das suas etapas de processo cromatográfico.
Informações de encomenda: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.