Print…
Resina de cromatografia de permuta iónica, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimodo
Fornecedor: Avantor
7585-01EA 207.71 EUR
7585-01 7585-03 7585-05 7585-04 7585-02
Resina de cromatografia de permuta iónica, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI Multimodo
Cromatografia, Fase estacionária HPLC, Fase Estacionária
A resina de cromatografia de permuta iónica (IEX) multimodo J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI funciona como uma resina de permuta aniónica fraca com seletividade melhorada para uma separação superior em aplicações de cromatografia de processo.
Alimentado por uma química de superfície patenteada que combina uma fraca funcionalidade de permuta de aniões com hidrofilicidade, o meio de cromatografia de permuta catiónica multimodo BAKERBOND® PolyPEI, utiliza a sua seletividade única para permitir um maior desempenho de purificação numa vasta gama de produtos biofarmacêuticos.
Concebida e fabricada pela Avantor segundo os elevados padrões estabelecidos para os nossos produtos químicos da marca J.T.Baker®, a resina de permuta iónica BAKERBOND® PolyPEI pode ser utilizada com outras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para aumentar o poder de separação das suas etapas de processo cromatográfico.
Informações de encomenda: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.