Print…
Resina de cromatografia de permuta iónica, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimodo
Fornecedor: Avantor
7587-01EA 208.21 EUR
7587-01 7587-02 7587-03 7587-05 7587-04
Resina de cromatografia de permuta iónica, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX Multimodo
Cromatografia, Fase estacionária HPLC, Fase Estacionária
A resina de cromatografia de permuta iónica (IEX) multimodo J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX funciona como uma resina de permuta catiónica forte com seletividade melhorada para uma separação superior em aplicações de cromatografia de processo.
Alimentada por uma química de superfície patenteada que combina uma forte funcionalidade de permuta catiónica com locais de permuta catiónica e aniónica fraca, o meio de cromatografia de permuta catiónica multimodo BAKERBOND® PolyCSX utiliza a sua seletividade única para permitir um maior desempenho de purificação numa vasta gama de produtos biofarmacêuticos.
Concebida e fabricada pela Avantor segundo os elevados padrões estabelecidos para os nossos produtos químicos da marca J.T.Baker®, a resina de permuta iónica BAKERBOND® PolyCSX pode ser utilizada com outras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para aumentar o poder de separação das suas etapas de processo cromatográfico.
Informações de encomenda: As colunas de laboratório de 1 ml e 5 ml também estão disponíveis sob produtos complementares.