Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio, anidro ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
85916.150EA 56.7 EUR
85916.150 85916.230
Dihidrogenoortofosfato de sódio, anidro ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Dihidrogenoortofosfato de sódio
Fórmula: NaH₂PO₄
Ponto de Fusão: ∼650 °C
Densidade: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003527
Número CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Encomendar
Assay ≥ 99 %
Appearance White crystalline powder
Filter test Conforms to standard
RP gradient test Conforms to standard
Solubility in water (0.1 g/ml; 25°C) Colourless, complete
pH (20°C; 10 %) 4,0 - 4,5
Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,06
Absorbance (280 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (320 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (500 nm) (0.5 mol/l) ≤ 0,02