Print…
Hidrato de cloral 98.5-101% (por acidimetria), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 2,2,2-Tricloro-1-1-etanodiol
85909.260EA 112 EUR
85909.260 85909.460
Hidrato de cloral 98.5-101% (por acidimetria), GPR RECTAPUR®
Hidrato de cloral
Fórmula: Cl₃CCH(OH)₂
Peso Molecular: 165.4 g/mol
Ponto de ebulição: 97.5
Ponto de Fusão: 52 °C
Densidade: 1.901
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044479
Número CAS: 302-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02113
Encomendar
Assay (acidimetric) 98,5 – 101 %
Identification Passes test
Acidity Passes test
Appearance of solution (10%, H₂O) Clear and colourless
pH (10%, H₂O) 3,5 – 5,5
Chlorides (Cl) Max. 0,01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0,002 %
Toluene Max. 0,089 %
Chloral alcoholate Passes test
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Residue on ignition Max. 0,1 %