Print…
Éter de petróleo, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23857.320EA 81.4 EUR
23857.320 23857.460
Éter de petróleo, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 100…140 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.7
Ponto de Inflamação: -10
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Encomendar
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 140 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm