Print…
Muflas com porta rebatível, Tmáx 1100 °C e controlador R7, série LE (LE 1/11 - LE24/11)
Fornecedor: NABERTHERM
LE013K17N1 LE022K17N1 LE062K17N1 LE142K17N1 LE241K17N1
455-0927EA 2050 EUR
455-0927 455-0928 455-0929 455-0930 455-0934
Muflas com porta rebatível, Tmáx 1100 °C e controlador R7, série LE (LE 1/11 - LE24/11)
Estufas Muflas
With their convincing price/performance ratio and the fast heat-up rates, these compact muffle furnaces are perfect for many applications in the laboratory. Quality features like the dual-shell furnace housing of rust-free stainless steel and their compact, lightweight construction. The heating elements encased in quartz glass tubes make these models reliable partners for your application. The furnaces have Tmax 1100 °C, working temperature of 1050 °C.
  • Aquecimento dos dois lados através de elementos de aquecimento protegidos em tubos de vidro de quartzo
  • Tempos de aquecimento rápidos
  • Uso exclusivo de materiais isolantes sem categorização de acordo com o Regulamento CE nº 1272/2008 (CLP). Isto significa explicitamente que a lã de silicato de alumínio, também conhecida como 'fibra cerâmica refratária' (RCF), que é classificada e possivelmente cancerígena, não é utilizada
  • Substituição simples dos elementos de aquecimento e isolamento
  • Porta rebatível que pode ser também utilizada como plataforma de trabalho
Estes fornos estão equipados com o controlador não programável R7. Todas as unidades necessitam de uma alimentação elétrica monofásica de 220 a 240 V.
* Uniformidade da temperatura de ±5 K num espaço de trabalho vazio acima de 800 °C.
Informações de encomenda: Os acessórios opcionais incluem chaminé, chaminé com ventilador (apenas para LE 6/11 - LE 24/11) ou conversor catalítico com ventilador (apenas para LE 6/11 - LE 24/11).
Atenção: A temperatura máxima de funcionamento contínuo deve ser 50 °C abaixo da “Temp. máx.' do modelo mostrado na tabela.
Nota de referência dos tempos de aquecimento: Tempo de aquecimento do forno vazio e fechado até Tmax -100 K (Se ligado a 230 V 1/N/PE).