Print…
VWR® Peristaltic Pump, Feeding
Fornecedor: VWR Collection
181-0590EA 2220 EUR
181-0590 181-0591 181-0592 181-0593
VWR® Peristaltic Pump, Feeding
Bombas Bombas Peristálticas
As versões da bomba peristáltica VWR® fornecem uma seleção de bombas de alimentação com diferentes cabeças integradas no corpo da bomba. Cobrem um amplo espectro de áreas de aplicação no laboratório e na indústria.
  • As cabeças da bomba são em plástico PPS durável, cabeças de bomba de canal único e multicanal, integradas no corpo da bomba
  • Alimentação precisa com rotação direita-esquerda devido ao motor precisamente ajustável
  • Funcionamento com motor DC sem escovas, 110 - 240 VDC, 50/60 Hz
  • Robustez e estabilidade evitam oscilações de pulsação e vibrações
  • Controlo da bomba peristáltica via interfaces DB-25
  • A gama de velocidade e taxa de fluxo dependem da cabeça da bomba utilizada
  • Painel de controlo integrado no corpo da bomba
O potente motor DC sem escovas, potente e sensível ao mesmo tempo, é ideal para todas as aplicações de bombagem. As bombas peristálticas VWR® garantem uma alimentação precisa em gamas de velocidade de 0 a 400 min⁻¹ para as taxas de fluxo mais pequenas até aos 4200 ml/min. Isso significa que meios com uma alta viscosidade também podem ser dispensados com precisão. O menu de navegação simples e intuitivo através do painel de controlo, integrado no corpo da bomba, permite a programação e alteração dos parâmetros de alimentação.
PFP 5408 and PFP 5808 multi-channel feeding pumps as well as the PFP 5116 and PFP 5124 single-channel feeding pumps are complete peristaltic pump systems. These largely maintenance-free peristaltic pumps are characterised by a clear menu navigation, precise liquid feeding and various options for external control of the feeding pump with the existing interfaces. Selection options for flow rate, change of direction of the pump head and a range of other intelligent functions.