Print…
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Fornecedor: VWR Collection
181-0594EA 2612.08 EUR
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Bombas Bombas Peristálticas
As variantes de bombas peristálticas VWR® oferecem uma seleção de bombas de dosagem com cabeças de bomba diferentes integradas na caixa da bomba. Elas cobrem um largo espectro de áreas de aplicação no laboratório e na indústria.
  • As cabeças de bombas são feitas de plástico PPS resistente, cabeças simples e de múltiplos canais, integradas na caixa da bomba
  • Dosagem precisa com rotação à direita-esquerda graças ao motor de ajuste preciso
  • Função de calibração
  • Operação com motor DC sem escovas, 110 até 240 VDC, 50/60 Hz
  • A robustez e a estabilidade evitam oscilações nas pulsações e vibrações
  • Controlo da bomba peristáltica via interfaces DB-25
  • A faixa de velocidade e a taxa de fluxo dependem da cabeça da bomba e dos tubos usados
  • Painel de controlo integrado na caixa da bomba
The brushless DC motor, powerful and sensitive at the same time, is ideal for all pumping applications. VWR® peristaltic pumps guarantee precise dosing in speed ranges from 0 to 400 min⁻¹ for the smallest flow rates all the way up to 4,200 ml/min. This means that media with a high viscosity can also be accurately dispensed. The simple and intuitive menu navigation, via the control panel and integrated into the pump housing, enables the programming and changing of dosing parameters.
PDP 6408 and PDP 6808 multi-channel dosing pumps, as well as the PDP 6116 and PDP 6124 single-channel dosing pumps are complete peristaltic pump systems. These largely maintenance-free peristaltic pumps are characterised by clear menu navigation, precise volume dosing through the application-specific calibration function, and various options for external control of the dosing pump with the existing interfaces. Selection options for dispensing duration, total volume, change of direction of the pump head and a range of other intelligent functions.