Print…
Sistemas de purificação da água, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Fornecedor: Merck
ZIQ7003T0C ZIQ7005T0C ZIQ7010T0C ZIQ7015T0C
171-1378EA 21700 EUR
171-1378 171-1379 171-1380 171-1381
Sistemas de purificação da água, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
Um sistema integrado de água ultrapura e pura que é inteligente, fácil de utilizar e amigo do ambiente.
  • Fornece água ultrapura e pura até 4 dispensadores POD
  • Quatro gamas de fluxo de produção de água pura (3, 5, 10 ou 15 L/h)
  • Três tamanhos de depósitos (25, 50 ou 100 L)
  • Opções de instalação que economizam espaço e descomplicam, na parede, por baixo da bancada ou ambos
  • Grande seleção de POD-Paks de aplicação, para se adaptar a todas as suas necessidades de aplicação
  • Planos de serviço personalizados e uma variedade de opções de suporte adicionais
O sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 é um sistema de purificação de água totalmente integrado e moderno que fornece água ultrapura (Tipo 1) e água pura (Tipo 2) de qualidade superior diretamente de uma fonte de água de torneira. Integra a tecnologia de eletrodeionização (EDI) Elix®, ecrãs táteis intuitivos, dispensadores Q-POD® ultrapuros e E-POD® puros e lâmpadas UV sem mercúrio. O sistema possui um design ergonómico e compacto para melhorar a produtividade do laboratório, reduzir o desperdício e acelerar a pesquisa.
Melhore a eficiência diária:
Os dispensadores E-POD® e Q-POD® são compactos, ergonómicos e intuitivos, tornando o trabalho de laboratório mais fácil e agradável do que nunca. A menor pegada ecológica em bancadas economiza espaço.
Funcionamento amigo do ambiente:
Lâmpadas UV sem mercúrio, menos desperdício de água e gestão de dados sem papel.
Inteligência melhorada:
HMI inteligente e intuitivo com informações claras sobre o estado, alertas, alarmes e consequências e ligação com o novo Wi-Fi ativado.
a incerteza -Melhora a fiabilidade:
Os POD-Paks proporcionam a solução perfeita para ir ao encontro das necessidades das suas diversas aplicações. Cada polidor Application-Pak destina-se aos contaminantes específicos e à sua remoção diretamente no dispensador POD.
Certificações: Os sistemas Milli-Q® IQ 7003 e Milli-Q® IQ 7005 foram testados por uma empresa independente e credenciada quanto à conformidade com as diretivas CE relacionadas com a segurança e compatibilidade eletromagnética. O relatório pode ser consultado se necessário. Adicionalmente, o sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 é construído utilizando componentes e práticas recomendadas pela UL e foi marcado como cUL.