Print…
Circuladores de aquecimento, série MAGIO™ MS e MX
Fornecedor: Julabo
9032504 9033506 9033512 9033526
461-1423EA 4454 EUR
461-1423 461-1424 461-1425 461-1426
Circuladores de aquecimento, série MAGIO™ MS e MX
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Banhos com circuladores integrados
A série MAGIO™ de circuladores de aquecimento opera com uma faixa de temperatura de trabalho de 20 a +300 °C e capacidade de aquecimento de até 3 kW. Com a sua potente bomba de pressão/sucção, as unidades MAGIO™ são ideais para aplicações de temperatura externa. Uma ampla gama de acessórios e excelente dinâmica significam que os circuladores MAGIO™ podem ser adaptados de forma modular e individual às aplicações.
  • O programador integrado permite que os perfis de tempo de temperatura sejam executados
  • As peças molhadas de aço inoxidável significam que as unidades são ideais para aplicações externas exigentes
  • Desligamento automático em caso de elevada temperatura ou baixo nível de líquido para evitar qualquer dano potencial
  • Visor brilhante e fácil de ler
  • Os tanques do banho têm isolamento térmico de alta qualidade para economizar energia e uma torneira de drenagem embutida
  • Bomba de pressão/sucção potente e continuamente ajustável
A tela de toque TFT colorida moderna e de alta resolução possui uma interface de usuário multilíngue e mostra todas as informações importantes rapidamente. Três grandes telas principais predefinidas exibem claramente dados e gráficos com várias prioridades de aplicação. Todas as funções do visor são fáceis de operar com a ponta do dedo.
As interfaces modernas tornam o controle remoto fácil e o gerenciamento prático de dados possível, além de permitir a integração nas estruturas do processo. Todas as unidades MAGIO™ possuem conexão PT100 integrada, interface USB, RS232 e Ethernet. As interfaces analógicas estão disponíveis como acessórios opcionais.
Taxa de fluxo máx./ máx. pressão:
31 L/min, 0,92 bar (pressão), 0,4 bar (sucção)
Certificações: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.