Print…
Tituladores, Titronic® 500 e TitroLine® 7000
Fornecedor: SI Analytics
285220140 285220150 285220170 285220210 285220220 285220160
661-0114EA 7870 EUR
661-0114 661-0115 SCOI285220170 661-0117 661-0121 661-0116
Tituladores, Titronic® 500 e TitroLine® 7000
Tituladores
Os tituladores automáticos TitroLine® 7000 são utilizados nos laboratórios das empresas de abastecimento de água, das estações de tratamento de águas residuais, e das indústrias alimentar e química. Entre as aplicações típicas contam-se a titulação da alcalinidade e dióxido de carbono, azoto (Kjeldahl), cloreto, CQO, número de acidez, número de iodo e outros números específicos. A bureta de êmbolo Titronic® 500 é usada em todos os ramos da indústria. Entre as aplicações contam-se todas as tarefas de titulação e dosagem manual, bem como de preparação de amostras.
  • Display TFT de alto contraste, brilhante
  • As compactas unidades substituíveis (5/10/20/50 ml) podem armazenar todos os dados específicos do reagente e ainda o tamanho da unidade (TitroLine® 7000)
  • A ligação do agitador, teclado, impressora, balança, PC e suportes de armazenamento USB pode ser realizada através de 3 portas USB e 2 portas RS232
  • Os métodos e fórmula padrão facilitam a geração de até 50 métodos próprios definidos pelo utilizador
  • Funções comuns: titulação manual, tarefas de dosagem, fórmulas para diversos cálculos
TitroLine® 6000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
TitroLine® 7000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
Informações de encomenda: Unidade básica Titronic® 500: fornecida com agitador magnético TM 235, unidade substituível (20 ml), vareta de suporte TZ 1510, pinça para elétrodo Z 305, controlador manual TZ 3880 e fonte de alimentação (100 - 240 V).
Unidade básica TitroLine® 7000: fornecida com agitador magnético TM 235, unidade substituível (10, 20 ou 50 ml), incl. frasco de vidro castanho para reagente de titulação, adaptadores para frascos GL 45 e S 40, tubos, tubo de gotejamento e ponta de titulação.