Print…
Bomba para gases e vapores agressivos, VACUU•PURE® 10C
Fornecedor: Vacuubrand
181-0610EA 8731 EUR
181-0619 181-0610 181-0611
Bomba para gases e vapores agressivos, VACUU•PURE® 10C
Bombas Bombas de Vácuo
VACUU·PURE 10C dry screw pump reliably delivers the benefits of oil-free vacuum technology in the pressure range of 10⁻³ mbar. The new vacuum pump combines three important benefits for the user: 100% oil-free, chemically resistant, and no wear parts.
  • Gama de vácuo 10⁻³ mbar
  • 100% sem óleo
  • Quimicamente resistente
  • Sem peças de desgaste
A VACUU • PURE® 10C é ideal para processos limpos e produção de produtos puros. A bomba de parafuso é especialmente desenvolvida para processos na gama de vácuo até 10⁻³ mbar, no entanto, ao contrário de outras tecnologias de vácuo exato, pode ser utilizada em toda a gama de pressão, desde a pressão atmosférica até ao seu vácuo final. Ao mesmo tempo, gases e vapores agressivos podem ser bombeados sem qualquer problema devido à elevada resistência química. A utilização de um filtro frio não necessário na maioria das aplicações.
VACUU·PURE easily handles high vapour loads through its extraordinary condensate compatibility. Thanks to this, a gas ballast is unnecessary, avoiding associated disadvantages like reduction in pumping speed and an increase in noise levels. The integrated regeneration mode enables rapid drying of the pump at the end of the process. This allows sample throughput to be increased significantly compared to other pump technologies.
Informações de encomenda: Pump completely mounted, ready for use, connection with small KF DN 25 flange (2× centring and clamping rings included), with manual. To establish a hose nozzle connection, suitable KF flanges with hose nozzle are available to order.