Print…
Bomba para aplicações não corrosivas, VACUU • PURE® 10
Fornecedor: Vacuubrand
181-0598EA 7720 EUR
181-0598 181-0618 181-0599
Bomba para aplicações não corrosivas, VACUU • PURE® 10
Bombas Bombas de Vácuo
VACUU·PURE 10 dry screw pump reliably delivers the benefits of oil-free vacuum technology in the pressure range down to 10⁻³ mbar. VACUU·PURE 10 combines three important benefits for the user: 100% oil-free, no abrasion, and no wear parts.
  • Gama de vácuo 10⁻³ mbar
  • 100% sem óleo
  • Sem fricção
  • Sem peças de desgaste
A VACUU • PURE® 10 é ideal para processos limpos que requerem vácuo seco e sem hidrocarbonetos. Os veios da bomba helicoidal funcionam sem contacto e, portanto, sem fricção e desgaste. A bomba helicoidal é especialmente desenvolvida para processos na gama de vácuo até 10⁻³ mbar, no entanto, ao contrário de outras tecnologias de vácuo exato, pode ser utilizada em toda a gama de pressão, desde a pressão atmosférica até ao seu vácuo final. A evacuação de sistemas ainda maiores da pressão atmosférica até à gama de vácuo de 10⁻³ mbar pode ser efetuada sem alterar a bomba de vácuo.
VACUU·PURE easily handles high levels of vapour accumulation through its extraordinary condensate compatibility. Thanks to this, a gas ballast is unnecessary, avoiding associated disadvantages like reduction in pumping speed and an increase in noise levels. The integrated regeneration mode enables rapid drying of the pump at the end of the process. This allows sample throughput to be increased significantly compared to other pump technologies.
Informações de encomenda: Bomba completamente montada, pronta para utilização, ligação com falange pequena KF DN 25 (2 × anéis de centragem e fixação incluídos), com manual.