Print…
Lâminas de microscópio, Corning®
Fornecedor: Corning
2947-75X25 2947-75X38 2947-75X50 2948-75X25 2949-75X25 2947-75X50_72
734-4035EA 377.83 EUR
734-4035 734-4036 734-4037 734-4039 734-4040 CORN2947-75X50_72
Lâminas de microscópio, Corning®
Lâminas e lamelas Lâminas de microscópio
Estas lâminas são foscas de um lado ou em ambos os lados. Também podem ser planas.
  • Transparência reforçada com material escolhido para esse propósito vidro branco transparente
  • As lâminas foscas são limpas com jacto de areia, de fácil inscrição e extremamente legíveis
  • Cada lâmina é inspeccionada relativamente a lascas e arestas ásperas antes de ser expedida