Print…
UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Fornecedor: Lovibond
71307000 71307500
LOVI71307000EA 5140 EUR
LOVI71307000 LOVI71307500
UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
Os instrumentos da série XD são ideais para análises de rotina e espectrais. Como verdadeiros polivalentes, o XD 7000 e o XD 7500 facilitam as rotinas de trabalho, especialmente com reconhecimento automático de métodos usando códigos de barras, reconhecimento automático de células e mais de 150 métodos pré-programados. Além do controle de qualidade analítico, eles também apóiam as Boas Práticas de Trabalho (BPL). Os instrumentos estão disponíveis junto com tubos de ensaio com código de barras e uma ampla gama de acessórios de uma única fonte - o que também é fácil em sua carteira. Óticas de feixe de referência de alta qualidade, usabilidade, fácil manuseio e aplicabilidade global multilíngue complementam a versatilidade dos espectrofotômetros VIS e UV / VIS, que também são equipados para uso flexível no local.
  • ótica de feixe de referência de alta qualidade
  • reconhecimento automático do teste através do sistema de código de barras
  • reconhecimento automático de cubeta
  • Apoio à garantia da qualidade analítica
  • mais de 150 métodos analíticos pré-programados
  • multistep e multistep livremente programáveis
  • Métodos de medição do comprimento de onda
  • Medições cinéticas
  • display a cores brilhantes, Porta Ethernet, USB A e USB B
Tecnologia de ponta: Os modelos de espectrofotómetro XD 7000 e XD 7500 são equipados com tecnologia de feixe de referência VIS e UV/VIS.
Reconhecimento automático de testes: Cada um dos mais de 150 métodos Lovibond® pré-programados é identificado por código de barras, assim como o tipo de cubeta.
Garantia de qualidade analítica: Os procedimentos normalizados para a garantia da qualidade analítica apoiam a verificação do fotómetro, do sistema global (incluindo a metodologia química) e a verificação dos efeitos da matriz.
Níveis de segurança incorporados: Os dispositivos suportam a atribuição de senhas e a atribuição de até três níveis de direitos diferentes.
Funcionalidades adicionais: Medição de transmissão e absorção, varredura de espectro, análise cinética, bem como a criação de métodos definidos pelo utilizador.
Interfaces para processamento de dados: Deseja continuar a processar os seus dados Com Ethernet, USB B, USB A para memória externa, teclado, leitor de código de barras e impressora estão disponíveis diferentes variantes.