Print…
Vermelho de clorofenol, AnalaR NORMAPUR® indicador
Fornecedor: VWR Chemicals
85921.100EA 27.7 EUR
85921.100 85921.130
Vermelho de clorofenol, AnalaR NORMAPUR® indicador
Vermelho de clorofenol
Fórmula: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Ponto de Fusão: ∼261 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005877
Número CAS: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2
Encomendar
Green to red-brown to brown powder Passes test
Solubility in ethanol (0.1 %) Clear solution
Visual transition interval pH 4.8 - pH 6.4
Loss on drying ≤ 8.0 %
Absorption max. λ (0.1 mol/l NaOH) 572 - 575 nm
Absorptivity (1 %; 1 cm; λmax) ≥ 1000