Print…
Seringa analítica automática portátil, eVol®
Fornecedor: Trajan Scientific and Medical
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 107 EUR
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Seringa analítica automática portátil, eVol®
Seringas Seringas para cromatografia
A eVol® é a junção de dois dispositivos de precisão: um equipamento eletrónico controlado digitalmente e uma seringa analítica com função XCHANGE®. O resultado é um sistema de dispensa de deslocamento positivo controlado digitalmente que pode ser programado para executar uma grande variedade de procedimentos de manuseamento de líquidos de forma reprodutível e exata.
  • Procedimento de manuseamento preciso qualquer que seja o utilizador
  • As seringas analíticas XCHANGE® podem ser fácil e rapidamente substituídas, permitindo a sua utilização exclusiva para métodos e líquidos individuais, por forma a prevenir uma possível contaminação cruzada dos reagentes
  • Solução perfeita para a aspiração e dispensa precisas de líquidos aquosos e não aquosos
Aplicações típicas: preparação dos padrões de calibração, adição de padrões internos, dispensa precisa de líquidos não aquosos, diluição das amostras. São necessárias apenas cinco seringas XCHANGE® para dispensar volumes de líquidos que abranjam toda a gama de 0,2 a 1000 μl.
A eVol® possui uma interface do utilizador familiar Touch Wheel e um ecrã a cores. Graças ao menu inteligente, todas as funções podem ser acedidas de forma lógica e rápida. As funções de programação são intuitivas e incluem ecrãs e mensagens de ajuda.
Para cumprir as normas de laboratório mais exigentes (p.ex. BPL, BPF, FDA), a eVol® pode ser facilmente calibrada por forma a assegurar uma dispensa precisa em todas as ocasiões. O procedimento de calibração gravimétrica é simples, intuitivo e pode ser executado a intervalos apropriados. Os fatores de calibração podem ser guardados até dez seringas XCHANGE® e podem ser rapidamente carregados quando a seringa é substituída.
Nota: todas as agulhas de substituição SGE de 25 - 250 µl podem ser usadas com a seringa eVol® de 50 e 100 µl. Todas as agulhas de substituição SGE de 1 - 2,5 ml podem ser usadas com a seringa eVol® de 500 µl.
Fornecimento: eVol® XR automated analytical syringe starter kit is supplied with eVol® XR electronic syringe, three eVol® syringes; 5 and 100 µl and 1 ml, stand, universal charger, instruction manual and disc with manual in multiple languages. eVol® NMR starter kit contains eVol® electronic syringe (handle), 3 eVol® syringes - 5 µl syringe is supplied with a 115 mm needle, 50 and 500 µl syringes are supplied with both 115 and 180 mm needles, stand, universal charger, comprehensive instruction manual, disc with manual in multiple languages.