Print…
Termo-higrómetros digitais, testo 635
Fornecedor: Testo
0560.6351 0563.6352
620-1201EA 357 EUR
620-1201 620-0218
Termo-higrómetros digitais, testo 635
Higrómetros Termo-higrómetros digitais
Estes termo-higrómetros permitem realizar medições de temperatura e humidade. Podem ser apresentadas em simultâneo até três sondas. Os dados podem ser transmitidos por infravermelhos à impressora.
  • Humidade do ar, humidade de equilíbrio do material e ponto de condensação da pressão
  • Impressora para documentar os dados de medição no local
  • Sondas via rádio para temperatura e humidade
  • Classe de protecção IP 54
  • Apresenta imediatamente a diferença do ponto de condensação entre o ar ambiente e a superfície da parede ao analisar a humidade existente em paredes e tectos
  • O 635-2 também pode ser usado com uma sonda de valor U
W×D×H: 220×74×46 mm
Fornecimento: Fornecido com pilha AA para 200 horas de vida útil e protocolo de calibração.