Print…
Homogeneizador, POLYTRON®, PT 2500 E
Fornecedor: Kinematica
POLYTRON®
431-1269EA 1540 EUR
431-1269 431-1268 431-1270
Homogeneizador, POLYTRON®, PT 2500 E
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Modelo com suporte, volume de processamento de 0,05 a 2500 ml para a realização de trabalhos de dispersão, homogeneização, extracção, disrupção de células, mistura, emulsificação, suspensão. Este modelo substitui o PT 1600 E e o PT 2100, incorporando os melhores aspectos de ambos os modelos.
  • Sistema de acoplamento rápido para os elementos de dispersão (tipo E)
  • Regulação/estabilização electrónica integrada da velocidade com botão de comando e indicador LED de velocidade
  • Arranque suave, com aumento progressivo da velocidade
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Informações de encomenda: Fornecido sem suporte nem elementos de dispersão, os acessórios pretendidos terão de ser encomendados em separado.