Kits de soluções de eletroporação, BTXpress™
Fornecedor: BTX
The BTXpress™ is a single buffer solution, developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non viral methods. Transfection using this high performance electroporation solution is equally effective in delivering DNA as well as siRNA into mammalian cells.
- Transfecção de elevada eficiência de linhas celulares e de células anteriormente consideradas 'difíceis de transfectar'
- Baixa toxicidade que resulta numa melhoria da viabilidade celular
- Usado um tampão em vez dos tampões de eletroporação padrão para todos os tipos de células de mamíferos
- Versatilidade na escolha de definições de otimização da eletroporação para uma maior eficiência da transfecção com instrumentos BTX
- Aumento do número de transfeções por kit proporcionando um melhor valor
Tal como uma solução universal, o reagente de eletroporação BTXpress™ pode ser usado com geradores de eletroporação, incluindo Amaxa™ Nucleofector®.
Fornecimento: A solução de eletroporação de elevado desempenho BTXpress™ é fornecida quer sob a forma de kit, que inclui as cuvetes BTX Plus com pipetas de transferência, ou como um tampão.