Print…
Banhos/termóstatos de circulação com banhos de aço inoxidável, ECO
Fornecedor: LAUDA
L001084 L001085 L001087 L001088 L001089 L001090 L001091 L001093 L001094 L001095 L001113 L001114 L001115 L001116 L001117 L001118 L001119 L001120 L001121 L001122 L001123 L001124 L001142 L001143 L001144 L001145 L001146 L001147 L001148 L001149 L001150 L001151 L001152 L001153
461-1207EA 2780 EUR
461-1207 461-1209 461-1213 461-1215 461-1217 461-1208 461-1210 461-1214 461-1216 461-1218 LAUDL001113 LAUDL001114 LAUDL001115 LAUDL001116 LAUDL001117 LAUDL001118 LAUDL001119 LAUDL001120 LAUDL001121 LAUDL001122 LAUDL001123 LAUDL001124 LAUDL001142 LAUDL001143 LAUDL001144 LAUDL001145 LAUDL001146 LAUDL001147 LAUDL001148 LAUDL001149 LAUDL001150 LAUDL001151 LAUDL001152 LAUDL001153
Banhos/termóstatos de circulação com banhos de aço inoxidável, ECO
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Banhos com circuladores amovíveis
Os termóstatos de banho/circulação possuem navegação de menu com texto normal e são ideais para utilização fácil.
  • Bomba vario com seis etapas ajustáveis
  • Interruptor de taxa de fluxo para controlo da taxa entre a circulação interna e externa
  • Visualização simultânea da temperatura definida e da temperatura real
  • Regulação do sobreaquecimento através do menu
  • Interface USB de série
Controlador Silver:
Os termóstatos de aquecimento com cabeça de controlo Silver são indicados para uma gama de temperatura até 200 °C. Todos os termóstatos de aquecimento estãoMais informação do produto