Print…
Membranas para "blotting", Amersham Hybond™-N+
Fornecedor: Cytiva
RPN119B RPN1210B RPN1510B RPN1520B RPN2020B RPN203B RPN303B RPN82B
RPN119BEA 593 EUR
RPN119B RPN1210B RPN1510B RPN1520B RPN2020B RPN203B RPN303B RPN82B
Membranas para "blotting", Amersham Hybond™-N+
Membranas de transferência
Amersham™ Hybond™-N+ é uma membrana de nylon de carga positiva com uma capacidade de ligação a ácidos nucleicos até 600 µg/cm² recomendada para utilizar com sistemas de detecção radioactivos ou não radioactivos quimiluminescentes e quimifluorescentes.
  • Recomendado para todas as matrizes de alta densidade
  • São possíveis múltiplas sondagens repetidas sem perda de integridade de membrana
  • QC testado em blots Southern genómicos
Amersham™ Hybond™-N+ permite sensibilidade excelente em Southern blotting convencional. As amostras de ácido nucleico podem ser fixadas por exposição aos raios UV ou cozedura, embora a fixação por UV seja a melhor para uma reprodutibilidade máxima.
Tamanho do poro: 0,45 µm
O tamanho necessário do ácido nucleico: >50 bp
*concebidas para se adaptarem ao Nunc™ OmniTray.
Atenção: Amersham Hybond™-N+ não é adequado para blotting alcalino e fixação.