Print…
Kit de amplificação de ADN V2 GenomiPhi™ illustra™
Fornecedor: Cytiva
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
25-6600-30EA 222 EUR
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
Kit de amplificação de ADN V2 GenomiPhi™ illustra™
Reagentes de ácidos nucleicos Isothermal Amplification Reagents
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kit, part of the Phi29 DNA polymerase family, is for mini-scale genomic DNA preparation. The protocol is simple. A typical DNA yield of 4 to 7 µg DNA can be achieved in less than two hours with limited hands-on time. The average product length is >10 kb. The starting material for GenomiPhi reactions can be purified DNA from any commercial kit or homebrew method, or non purified cell lysate.
  • Preparação rápida de ADN genómico em pequena escala: 4 a 7 μg em <2 horas
  • Um protocolo simples para todos os tipos diferentes de amostra
  • Amplificação representativa do genoma completo
  • ADN de alta qualidade para PCR, digestão por enzimas de restrição, hibridação, clonagem, genotipagem de alto rendimento CGH array e arquivo de ADN