Marcadores de peso molecular, Rainbow™
Fornecedor: Cytiva
Rainbow™ molecular weight markers enable faster and simpler identification of proteins on SDS polyacrylamide gels. These ready to load markers provide sharper, more intense bands on gels and blots, and have improved band spacing for more accurate molecular weight determination. The bright, distinctive colours of the markers allow easier confirmation of transfer to blotting membranes and orientation.
- Os marcadores Full-Range Rainbow™ (P.M. (peso molecular) de 12.000 a 225.000) usam 10 proteínas separadas com 6 cores diferentes; os marcadores High-Range Rainbow™ (P.M. (peso molecular) de 12.000 a 225.000) usam 8 proteínas separadas com 6 cores diferentes; os marcadores Low-Range Rainbow™ (P.M. (peso molecular) de 3500 a 38.000) usam 7 proteínas separadas com 5 cores diferentes
- Monitoriza a evolução da eletroforese de proteínas e avalia a eficiência de transferência e o peso molecular de proteínas transferidas sem coloração
- As bandas de alta intensidade, multicoloridas e pré-coradas possibilitam a distinção de proteínas intimamente relacionadas
- Para usar em SDS-PAGE
Os marcadores de peso molecular Rainbow™ são constituídos por uma mistura de proteínas individualmente coloridas, que são combinadas para produzir bandas de igual intensidade de cor. A concentração aproximada de proteínas é de 1 a 2 mg/ml, dependendo do produto.
Armazenamento: armazenar entre −15 °C a −30 °C.
Informações de encomenda: Each 250 µl pack size is sufficient for use with 50 minigels (10×8 cm) or 25 large gels (20×20 cm).