Print…
Registadores de temperatura e humidade, testo 174
Fornecedor: Testo
0572.1560 0572.0561 0572.6560 0572.0566
620-1761EA 61 EUR
620-1761 620-1759 620-1762 620-1881
Registadores de temperatura e humidade, testo 174
Registadores de dados
Estes fiável mini registadores de dados monitorizam as condições climáticas em armazéns, escritórios e no sector de produção industrial. São colocados junto ao produto, por exemplo, em aviões, recipientes e salas refrigeradas para controlar as flutuações de temperatura e humidade.
  • Transferência de dados para o PC através da interface USB
  • Sensor de humidade com estabilidade a longo prazo
  • Elevada integridade dos dados, mesmo com a pilha descarregada
  • Display com valores mínimos/máximos
  • Alarmes via display (sem sinal sonoro)
Display of current temperature value with high data security, large display and fast data analysis and documentation on a PC.
Certificações: Em conformidade com as normas IP 65 (620-1761) ou IP 20 (620-1762) e EN 12 830.
Fornecimento: Fornecido com suporte de parede, protocolo de calibração de fábrica e pilhas.