Print…
Racks para caixas criogénicas de tubos de centrífuga
Fornecedor: TENAK
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 109 EUR
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Racks para caixas criogénicas de tubos de centrífuga
Suportes/Racks Suportes de caixas criogénicas
De aço inoxidável.
  • Caixas fixadas com barra de fixação
  • Podem ser usadas com todas as marcas de congelador
  • Para caixas de 130 mm de altura
Para arcas congeladoras. As racks são especialmente concebidas para uso com caixas para tubos de centrífuga, caixas com dimensões exteriores A×L até 132×137 mm.
Informações de encomenda: As caixas criogénicas devem ser encomendadas à parte.