Print…
Racks para caixas criogénicas, racks de meia-caixa
Fornecedor: TENAK
TE21410 TE21414 TE21412 TE21416 TE21418 TE21420 TE21422
479-0856EA 78.1 EUR
479-0856 479-0858 479-0857 479-0859 479-0860 TENATE21420 TENATE21422
Racks para caixas criogénicas, racks de meia-caixa
Suportes/Racks Suportes de caixas criogénicas
Design clássico de rack em aço inoxidável para armazenamento de crioboxes em nitrogénio líquido.
  • Podem ser usadas com todas as marcas de congeladores do tipo arca
  • Adequadas para todas as caixas criogénicas pequenas com dimensão 80×80 mm e altura de 50 mm
  • As caixas criogénicas estão fixadas com uma barra de fixação
  • Adequadas para caixas criogénicas em cartão, polipropileno e policarbonato
Informações de encomenda: As caixas criogénicas devem ser encomendadas à parte.